3,5-Dichlor-2-pyridon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dichloro-2-hydroxypyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574414-1G
SIAL574414-1GEA
71.8
EUR
SIAL574414-1G
3,5-Dichlor-2-pyridon, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlor-2-pyridon
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Molecular Weight: 163,99 g/mol |
MDL:
MFCD00015401 CAS-Nummer: 5437-33-2 EINECS: 226-609-3 |