5-Bromnicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-5-pyridincarbonitril, 5-Bromnicotinsäurenitril, 3-Brom-5-pyridincarbonsäurenitril, 3-Brom-5-cyanpyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574422-1G
SIAL574422-1GEA
45.4
EUR
SIAL574422-1G
5-Bromnicotinonitril, Sigma-Aldrich®
5-Bromnicotinonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ Molecular Weight: 183,01 g/mol |
MDL:
MFCD00174363 CAS-Nummer: 35590-37-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |