5-Brom-2-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, 5-Bromothiophene-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-bromothiophene, 2-Bromo-5-cyanothiophene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
574430-1G
SIAL574430-1GEA
52
EUR
SIAL574430-1G
5-Brom-2-thiophencarbonitril, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₂BrNS Molecular Weight: 188,0500 g/mol |
MDL:
MFCD04974080 CAS-Nummer: 2160-62-5 |