1-Butyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
57457-1KG-F
57457-100G-F
SIAL57457-1KG-FEA
1930
EUR
SIAL57457-1KG-F
SIAL57457-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Formel:
C₈H₁₆N₂O₄S |
MDL:
MFCD06798197 CAS-Nummer: 262297-13-2 UN: 3265 ADR: 8,III |