2,5-Dibromhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
574619-25G
574619-5G
SIAL574619-25GEA
245
EUR
SIAL574619-25G
SIAL574619-5G
2,5-Dibromhydrochinon, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromhydrochinon
Formel:
C₆H₄Br₂O₂ Molecular Weight: 267.9 g/mol |
MDL:
MFCD00192664 CAS-Nummer: 14753-51-6 |