3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574651-5G
SIAL574651-5GEA
43.9
EUR
SIAL574651-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193.99 g/mol |
MDL:
MFCD02179444 CAS-Nummer: 4334-87-6 |