3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574694-1G
SIAL574694-1GEA
31.7
EUR
SIAL574694-1G
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Molecular Weight: 248,083 g/mol |
MDL:
MFCD03411930 CAS-Nummer: 269409-73-6 |