3,5-Dichlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574880-5G
SIAL574880-5GEA
76.3
EUR
SIAL574880-5G
3,5-Dichlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192 g/mol |
MDL:
MFCD01861975 CAS-Nummer: 13958-93-5 |