Lanthan(III)sulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dilanthantrisulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
575208-50G
SIAL575208-50GEA
208
EUR
SIAL575208-50G
Lanthan(III)sulfat, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)sulfat
Formel:
La₂O₁₂S₃ Molecular Weight: 566 g/mol |
MDL:
MFCD00011070 CAS-Nummer: 10099-60-2 EINECS: 233-239-6 |