3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
575658-5G
SIAL575658-5GEA
94.8
EUR
SIAL575658-5G
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Molecular Weight: 210,23 g/mol |
MDL:
MFCD00060325 CAS-Nummer: 10538-49-5 |