3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
575666-5G
SIAL575666-5GEA
150
EUR
SIAL575666-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Molecular Weight: 210,23 g/mol |
MDL:
MFCD00598205 CAS-Nummer: 22174-29-4 |