1-Methylimidazol-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
576220-1G
SIAL576220-1GEA
43.3
EUR
SIAL576220-1G
1-Methylimidazol-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126,11 g/mol |
MDL:
MFCD01863421 CAS-Nummer: 20485-43-2 |