Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in tert-Butylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
577014-100ML
SIAL577014-100MLEA 145 EUR
SIAL577014-100ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in tert-Butylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Molecular Weight: 167,33 g/mol
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6