1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DiPPF, 1,1'-Bis(di-i-propylphosphino)ferrocene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
578266-500MG
SIAL578266-500MGEA
164
EUR
SIAL578266-500MG
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen
Formel:
C₂₂H₂₈FeP₂ Molecular Weight: 410.25 g/mol |
MDL:
MFCD02684559 CAS-Nummer: 97239-80-0 |