2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3-chlor-α,α,α-trifluortoluol, 2-Chlor-α,α,α-trifluor-p-toluidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

578568-25G 578568-5G
SIAL578568-25GEA 49.5 EUR
SIAL578568-25G SIAL578568-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molecular Weight: 195.57 g/mol
Siedepunkt: 89 °C (0.5 mmHg)
MDL: MFCD00042563
CAS-Nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR