3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-Butyl (3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
578843-1G
SIAL578843-1GEA
78.1
EUR
SIAL578843-1G
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₄ Molecular Weight: 319,21 g/mol |
MDL:
MFCD03789256 CAS-Nummer: 330793-09-4 |