(Iodmethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

57903-25ML 57903-5ML
SIAL57903-25MLEA 379 EUR
SIAL57903-25ML SIAL57903-5ML
(Iodmethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Iodomethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₁₁ISi
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4301 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001077
CAS-Nummer: 4206-67-1
EINECS: 224-123-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR