Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Methoxyphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
579068-1G
SIAL579068-1GEA
65.3
EUR
SIAL579068-1G
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃KO Molecular Weight: 214,04 g/mol |
MDL:
MFCD04112717 CAS-Nummer: 192863-36-8 |