4-Iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Iodobenzonitrile

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

579157-10G 579157-1G
SIAL579157-10GEA 121 EUR
SIAL579157-10G SIAL579157-1G
4-Iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molecular Weight: 229.02 g/mol
Siedepunkt: 285
Schmelzpunkt: 125…128 °C
MDL: MFCD00051310
CAS-Nummer: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR