2,3-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-Difluorbenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
579491-5G
SIAL579491-5GEA
54.4
EUR
SIAL579491-5G
2,3-Difluorbenzamid, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO Molecular Weight: 157,12 g/mol |
MDL:
MFCD00061137 CAS-Nummer: 18355-75-4 |