3-Cyancumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Coumarin-3-carbonitrile, 2-Oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
579696-1G
SIAL579696-1GEA
38.6
EUR
SIAL579696-1G
3-Cyancumarin, Sigma-Aldrich®
3-Cyancumarin
Formel:
C₁₀H₅NO₂ Molecular Weight: 171,16 g/mol |
MDL:
MFCD00115699 CAS-Nummer: 15119-34-3 |