4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
579718-25G
SIAL579718-25GEA
128
EUR
SIAL579718-25G
4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₄ Molecular Weight: 261.07 g/mol |
MDL:
MFCD01632140 CAS-Nummer: 56518-42-4 |