2-Brom-4,6-difluoranisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
579912-1G
SIAL579912-1GEA
36.5
EUR
SIAL579912-1G
2-Brom-4,6-difluoranisol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4,6-difluoranisol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223,02 g/mol |
MDL:
MFCD00070754 CAS-Nummer: 202865-59-6 |