Isobuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Methylpropionsäure, 2-Methylpropansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

58360-100ML
SIAL58360-100MLEA 35.5 EUR
SIAL58360-100ML
Isobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Isobuttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR