2-Methyl-1-Propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
58448-1L
58448-250ML
SIAL58448-1LEA
574
EUR
SIAL58448-1L
SIAL58448-250ML
2-Methyl-1-Propanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂OH Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0,802 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004740 CAS-Nummer: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3,III Merck Index: 13,05148 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...