6-Fluor-2-methyl-4-chinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline, 6-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
586501-1G
SIAL586501-1GEA
78
EUR
SIAL586501-1G
6-Fluor-2-methyl-4-chinolinol, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-2-methyl-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₈FNO Molecular Weight: 177,18 g/mol |
MDL:
MFCD00041442 CAS-Nummer: 15912-68-2 EINECS: 240-054-4 |