2-Furoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile, 3-(Fur-2-yl)-3-oxopropanenitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
586528-5G
SIAL586528-5GEA
50.5
EUR
SIAL586528-5G
2-Furoylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-Furoylacetonitril
Formel:
C₇H₅NO₂ Molecular Weight: 135,12 g/mol |
MDL:
MFCD00052210 CAS-Nummer: 31909-58-7 |