(4-Iodphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

587028-5G
SIAL587028-5GEA 87.8 EUR
SIAL587028-5G
(4-Iodphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Iodphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆IN
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…57 °C
MDL: MFCD00060306
CAS-Nummer: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR