5-Brom-2-hydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
588172-1G
SIAL588172-1GEA
34.1
EUR
SIAL588172-1G
5-Brom-2-hydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₃BrN₂O Molecular Weight: 174,98 g/mol |
MDL:
MFCD01318956 CAS-Nummer: 38353-06-9 EINECS: 253-896-2 |