4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
590185-5G
SIAL590185-5GEA
170
EUR
SIAL590185-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 216,12 g/mol |
MDL:
MFCD05664270 CAS-Nummer: 320-36-5 |