2-Brom-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

590517-5G
SIAL590517-5GEA 33.6 EUR
SIAL590517-5G
2-Brom-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,388 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00013522
CAS-Nummer: 698-00-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR