4-Chlor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-5-chlortoluol, 4-Chlor-2-methylanilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

590711-10G
SIAL590711-10GEA 59.9 EUR
SIAL590711-10G
4-Chlor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27,2 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007842
CAS-Nummer: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR