4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methylpyrimidine-4,6-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
591025-5G
SIAL591025-5GEA
62.7
EUR
SIAL591025-5G
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126,1133 g/mol |
MDL:
MFCD11506359 CAS-Nummer: 63447-38-1 EINECS: 254-941-9 |