2-Iod-5-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
591033-5G
SIAL591033-5GEA 48.7 EUR
SIAL591033-5G
2-Iod-5-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2-Iod-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₆INO₂
Molecular Weight: 263,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051517
CAS-Nummer: 5326-38-5
EINECS: 226-204-1