(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

591149-1G
SIAL591149-1GEA 78.3 EUR
SIAL591149-1G
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53 °C
MDL: MFCD00016395
CAS-Nummer: 13388-75-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR