3-Brom-4-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
591580-5G
SIAL591580-5GEA
153
EUR
SIAL591580-5G
3-Brom-4-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol |
MDL:
MFCD00079706 CAS-Nummer: 42860-10-6 |