Benzhydrylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
591696-1G
SIAL591696-1GEA
44.3
EUR
SIAL591696-1G
Benzhydrylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Benzhydrylisothiocyanat
Formel:
C₁₄H₁₁NS Molecular Weight: 225,31 g/mol |
MDL:
MFCD00046815 CAS-Nummer: 3550-21-8 |