2-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-1H-benzimidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
592277-25G
592277-5G
SIAL592277-25GEA
89.3
EUR
SIAL592277-25G
SIAL592277-5G
2-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzimidazole
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152.58 g/mol |
MDL:
MFCD00051944 CAS-Nummer: 4857-06-1 EINECS: 225-453-3 |