5-Brom-2-hydroxy-6-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593206-1G
SIAL593206-1GEA
67.7
EUR
SIAL593206-1G
5-Brom-2-hydroxy-6-picolin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-hydroxy-6-picolin
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD03427653 CAS-Nummer: 54923-31-8 |