5-Fluor-3-methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593281-1G
SIAL593281-1GEA
202
EUR
SIAL593281-1G
5-Fluor-3-methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-3-methylsalicylaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,1384 g/mol |
MDL:
MFCD04039244 CAS-Nummer: 704884-74-2 |