3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593400-1G
SIAL593400-1GEA
65.5
EUR
SIAL593400-1G
3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-5-fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174,5569 g/mol |
MDL:
MFCD04039291 CAS-Nummer: 82128-69-6 |