5-Brom-3-fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593516-1G
SIAL593516-1GEA
94.3
EUR
SIAL593516-1G
5-Brom-3-fluorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Brom-3-fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,0079 g/mol |
MDL:
MFCD03788530 CAS-Nummer: 251300-28-4 |