Lithiumaluminiumhydrid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithiumaluminiumhydrid, Lithiumalanat, Aluminiumlithiumhydrid, LAH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
593702-100ML
SIAL593702-100MLEA 77 EUR
SIAL593702-100ML
Lithiumaluminiumhydrid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Molecular Weight: 37,95 g/mol
MDL: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I