6-Fluornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593761-250MG
SIAL593761-250MGEA
87.5
EUR
SIAL593761-250MG
6-Fluornicotinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,1 g/mol |
MDL:
MFCD01859863 CAS-Nummer: 403-45-2 |