2-Fluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593885-250MG
SIAL593885-250MGEA
94.2
EUR
SIAL593885-250MG
2-Fluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,10 g/mol |
MDL:
MFCD02181194 CAS-Nummer: 402-65-3 |