2-Brombenzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
o-Bromtoluol-α-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593982-1G
SIAL593982-1GEA
63.7
EUR
SIAL593982-1G
2-Brombenzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzylmercaptan
Formel:
C₇H₇BrS Molecular Weight: 203,1 g/mol |
MDL:
MFCD04038925 CAS-Nummer: 143888-85-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |