2,6-Dichlorpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dichloropyridine 1-oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594059-5G
SIAL594059-5GEA
106
EUR
SIAL594059-5G
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Molecular Weight: 163,99 g/mol |
MDL:
MFCD00130246 CAS-Nummer: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |