4-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Benzyloxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594148-5G
SIAL594148-5GEA
70.2
EUR
SIAL594148-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₃BO₃ Molecular Weight: 310,19 g/mol |
MDL:
MFCD04974107 CAS-Nummer: 754226-40-9 |