2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chlor-3-nitropyridin-2-amin, 5-Chlor-3-nitro-2-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594202-25G
SIAL594202-25GEA
130
EUR
SIAL594202-25G
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 173,56 g/mol |
MDL:
MFCD00092011 CAS-Nummer: 5409-39-2 |