2-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(2-(Benzyloxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594245-5G
SIAL594245-5GEA
334
EUR
SIAL594245-5G
2-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-(Benzyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₃BO₃ Molecular Weight: 310,1951 g/mol |
MDL:
MFCD03001334 CAS-Nummer: 1027757-13-6 |